Learn More
Mitutoyo™ Micromètre numérique IP54
Code produit 11737013
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
de 0 à 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage unitSize
11737013 de 0 à 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11737013 Fournisseur Mitutoyo™ Code fournisseur 293240
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Micromètre numérique très solide d’une précision exceptionnelle. Le micromètre numérique Mitutoyo™ IP54 possède une autonomie de batterie extraordinaire.
  • Précision exceptionnelle.
  • Matériau résistant à l’huile utilisé pour toutes les pièces en plastique.
  • Autonomie extraordinaire de la batterie de 2,4 ans.
  • Grâce à son excellente résistance à l’eau et à la poussière (niveau de protection IP65), ce micromètre peut être utilisé dans des situations d’usinage incluant des éclaboussures de liquide de refroidissement.
Spécification
Type de produit Micromètre
Affichage Numérique
Plage de 0 à 25 mm