Learn More
IPA-3, MedChemExpress
Code produit 16499277
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499277 5 mg
16486728 10 mg
16402817 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16499277 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15663
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress IPA-3 is a selective non-ATP competitive PAK1 inhibitor with IC50 of 2.5 μM, and shows no inhibition to group II PAKs (PAKs 4-6).
IPA-3 is a selective non-ATP competitive PAK1 inhibitor with IC50 of 2.5 μM, and shows no inhibition to group II PAKs (PAKs 4-6).
Spécification
Nom chimique ou matériau IPA-3
CAS 42521-82-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H14O2S2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (285.35 mM)
SMILES OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1SSC3=C4C=CC=CC4=CC=C3O
Poids moléculaire (g/mol) 350.45
Poids de la formule 350.45
Pourcentage de pureté 98.16%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease