Learn More
Chemsplash Lingette désinfectante à l'isopropanol IPA pour surfaces
Code produit 30058236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
30058236 20 x 20 cm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058236 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 4900
 Article restreint
En stock
Lingettes désinfectantes pour surfaces à 70 % d'isopropanol, fournies dans un pot distributeur automatique de 200 feuilles. Chaque lingette mesure 20x20 cm.
Lingettes humides à 70 % d'isopropanol
  • Tissu en polypropylène résistant de 22 g/m²
  • Efficace contre la désinfection des surfaces
  • Antibactérien, antiviral et efficace contre le coronavirus
  • 200 lingettes par boîte
  • Dimensions de la lingette : 20 x 20 cm
Description : Ces lingettes désinfectantes de surface à 70 % d'isopropanol sont présentées dans un pot distributeur automatique de 200 feuilles. Chaque lingette mesure 20x20cm et est conçue pour une désinfection efficace des surfaces. Ces lingettes sont efficaces contre les bactéries, les virus et particulièrement efficaces contre le coronavirus, offrant une solution de nettoyage rapide et pratique.
Spécification
Type de produit Lingettes antibactérienne
Longueur (impériale) 20 cm
Longueur (métrique) 20 cm
Largeur (impériale) 20 cm
Largeur (métrique) 20 cm
Matériau Polypropylène
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm
À utiliser avec (application) Essuyage de surface
Épaisseur 1-ply
Stérilité Stérile
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • X12 Chemsplash IPA Surface Wipe White One Size Tub of 200
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol