Learn More
Ipatasertib, MedChemExpress
Code produit 16486656
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486656 100 mg
16491756 500 mg
16486348 10 mg
16478937 5 mg
16461166 200 mg
16422467 50 mg
16411489 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16486656 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15186
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
MedChemExpress Ipatasertib (GDC-0068) is a highly selective and ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 5, 18 and 8 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively.
Ipatasertib (GDC-0068) is a highly selective and ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 5, 18 and 8 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ipatasertib
Forme physique Powder
CAS 1001264-89-6
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H32ClN5O2
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme GDC-0068 RG7440
Informations sur la solubilité DMSO : 220 mg/mL (480.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C([C@@H](CNC(C)C)C(N2CCN(C3=C([C@H](C)C[C@H]4O)C4=NC=N3)CC2)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 458.0
Poids de la formule 458.0
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research