Learn More
Ipfencarbazone, MedChemExpress
Code produit 16497368
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497368 10 mg
16493397 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16497368 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17515
MedChemExpress Ipfencarbazone is a substance being developed for the control of weeds such as watergrass in rice; herbicide agent.
Ipfencarbazone is a substance being developed for the control of weeds such as watergrass in rice
Spécification
Nom chimique ou matériau Ipfencarbazone
CAS 212201-70-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H14Cl2F2N4O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 130 mg/mL (304.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C=NN(C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C1=O)N(C3=CC=C(F)C=C3F)C(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 427.23
Poids de la formule 427.23
Pourcentage de pureté 99.57%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation