Learn More
IPI 145, TRC
Code produit 30407180
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407180 100 mg 100mg
30405650 10 mg -
30404850 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30407180 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI739400100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1201438-56-3
Formule moléculaire C22 H17 Cl N6 O
Poids moléculaire (g/mol) 416.86
Synonyme 1(2H)-Isoquinolinone, 8-chloro-2-phenyl-3-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)ethyl]-, 8-Chloro-2-phenyl-3-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)ethyl]-1(2H)-isoquinolinone, Copiktra, Duvelisib, INK 1197, IPI 145
Nom IUPAC 8-chloro-2-phényl-3-[(1S)-1-(9H-purine-6-ylamino)éthyl]isoquinoline-1-one
SMILES C[C@H](Nc1ncnc2[nH]cnc12)C3=Cc4cccc(Cl)c4C(=O)N3c5ccccc5
Spécification
Nom chimique ou matériau IPI 145
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H17ClN6O/c1-13(28-21-19-20(25-11-24-19)26-12-27-21)17-10-14-6-5-9-16(23)18(14)22(30)29(17)15-7-3-2-4-8-15/h2-13H,1H3,(H2,24,25,26,27,28)/t13-/m0/s1
Poids de la formule 416.1152