Learn More
Memmert™ Incubateur réfrigéré IPP avec refroidissement Peltier et affichage double, 32 L, acier inox
Code produit 13404079 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
115/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
13404079 115/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13404079 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur IPP30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4045.00€
    3392.00€ / 1 pièces
    Économisez 653.00€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage de températures : 0°C à 70°C
  • Plage de température : 0 °C à +70 °C
  • 5 tailles de modèle (volume de 32 à 749 litres)
  • 2 variantes de modèle : SingleDISPLAY et TwinDISPLAY
  • Portes doubles standard pour tous les modèles : prévention de la contamination et des chutes de température, en même temps qu’une vue optimale de la charge sensible à travers les portes intérieures en verre à grande surface
  • Les ventilateurs intégrés aux éléments Peltier assurent un transfert d’énergie rapide et une distribution optimale de la température
Garantie
Trois ans
Spécification
Certifications/Conformité CE
Capacité (métrique) 32 l
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Matériau Porte en verre
Type de prise Type allemand
Humidité relative < 70%
Plage de températures (métrique) 0°C à 70°C
Type Incubateur réfrigéré
Affichage Affichage double TFT couleur haute résolution
Comprend Certificat d’étalonnage des travaux pour 10°C et 37°C
Nbre de portes 2
Précision de la température 0,1°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 250 x 400 x 320 mm
Largeur (métrique) 585 mm
Largeur (métrique) intérieure 400 mm
Hauteur (métrique) 707 mm
Hauteur (métrique) intérieure 320 mm
Profondeur (métrique) intérieure 250 mm
Poids à l’expédition (métrique) 58 kg
Poids (métrique) 42 kg
Alimentation électrique 115/230 V 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Fréquence 50/60 Hz