Learn More
Memmert™ Incubateur réfrigéré IPP avec refroidissement Peltier et affichage double, 53 L, acier inox
Code produit 13424079 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
115/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
13424079 115/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13424079 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur IPP55plus
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5800.00€
    4114.00€ / 1 pièces
    Économisez 1686.00€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage de températures : 0°C à 70°C
  • TwinDISPLAY. Régulateur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec 2 écrans couleur TFT haute définition
  • Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
  • Le temps de traitement ne démarre pas tant que la température définie n’est pas atteinte
  • Paramètres de langue : allemand, anglais, espagnol, français, polonais, tchèque, hongrois
  • Trois valeurs de température sélectionnables au choix
  • Température (en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit), heure du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
  • Programme stocké en cas de coupure de courant
  • Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
  • Alarme visuelle et sonore
Spécification
Certifications/Conformité CE
Capacité (métrique) 53 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Matériau Acier inoxydable texturé, acier zingué à l’arrière
Type de prise Type allemand
Plage de températures (métrique) 0°C à 70°C
Type Incubateur réfrigéré
Affichage Affichage double en couleur TFT haute définition, avec écran tactile
Comprend Certificat d’étalonnage des travaux pour 10°C et 37°C
Nbre de portes 2
Précision de la température 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 585 x 787 mm (l x H)
Largeur (métrique) 585 mm
Largeur (métrique) intérieure 400 mm
Hauteur (métrique) 784 mm
Hauteur (métrique) intérieure 400 mm
Profondeur (métrique) intérieure 330 mm
Poids à l’expédition (métrique) 72 kg
Poids (métrique) 51 kg
Alimentation électrique 115/230 V 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Fréquence 50 / 60 Hz