Learn More
Ipratropium Bromide Monohydrate, TRC
Code produit 30134854
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134854 500 mg 500mg
30009864 50 mg 50mg
17981035 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134854 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI740500500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66985-17-9
Formule moléculaire C20H30NO3.Br.H2O
Poids moléculaire (g/mol) 430.38
Synonyme 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-, bromide, hydrate (1:1:1), (3-endo,8-syn)-, 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-, bromide, monohydrate, (3-endo,8-syn)- (9CI), 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-, bromide, monohydrate, (endo,syn)-(±)-, 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-, bromide, monohydrate, (endo,syn)-, Ipratropium bromide monohydrate
Nom IUPAC (1R,3r,5S,8r)-3-((3-hydroxy-2-phenylpropanoyl)oxy)-8-isopropyl-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ium bromide hydrate
SMILES OCC(C1=CC=CC=C1)C(O[C@H]2C[C@H]3CC[C@@H](C2)[N@@+]3(C)C(C)C)=O.[Br-].O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ipratropium Bromide Monohydrate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H30NO3.BrH.H2O/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21+;;
Poids de la formule 429.15