Learn More
Ambion™ iPrep™ Card: Total RNA
Code produit 10419793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 carte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10419793 1 carte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10419793 Fournisseur Ambion™ Code fournisseur IS10014
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Carte iPrep™ : ARN total
The iPrep™ Protocol Card is a flash, 512 KB memory card. Each iPrep™ Protocol card is pre-programmed with the purification protocol that directs the volume of reagents used and incubation time.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
À utiliser avec (équipement) iPrep™
Gamme de produits iPrep
Quantité 1 carte