Learn More
Invitrogen™ iPrep™ Card: Viral DNA/RNA
Code produit 10317654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 carte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10317654 1 carte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10317654 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur IS10016
 Article restreint
En stock
Carte iPrep™ : ADN / ARN viral
La carte de protocole d’ADN/ARN viral iPrep™ est conçue pour être utilisée avec le kit de virus iPrep™ Purelink™. La carte de protocole iPrep™ est une carte mémoire flash de 512 Ko. Chaque carte protocole iPrep™ est préprogrammée avec le protocole de purification qui dirige le volume des réactifs utilisés et le temps d’incubation. Les cartes de protocole iPrep™ suivantes sont disponibles auprès d’Invitrogen :
  • Carte médico-légale iPrep™ à utiliser avec le kit médico-légal iPrep™ ChargeSwitch™ et le kit buccal d’ADNg iPRep™ ChargeSwitch™
  • Carte tissus iPrep™ à utiliser avec le kit de tissus iPrep™ ChargeSwitch™
  • Carte sang iPrep™ à utiliser avec le kit de sang iPrep™ PureLink™
  • Carte d’ADN/ARN viral iPrep™ à utiliser avec le kit de virus iPrep™ PureLink™
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Format Carte
    Gamme de produits iPrep
    Quantité 1 carte