Learn More
Invitrogen™ Rack à cartouche iPrep™
Code produit 10033013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 portoir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10033013 1 portoir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10033013 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur IS10102
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Rack en alliage d’aluminium en acier inox qui maintient les cartouches préremplies pendant la purification
  • Le rack de cartouches iPrep™ est un rack en alliage d’aluminium en acier inox qui maintient les cartouches pré-remplies pendant la purification.
  • Ce rack est conçu pour s’adapter à la plaque dans une seule orientation (indiquée par une flèche).
  • Les dimensions des racks sont de 10,8 pouces x 5,5 pouces x 2,3 pouces (L x l x P).
  • Chaque instrument iPrep comprend 1 rack à cartouche iPRep. Des racks supplémentaires peuvent être commandés pour une configuration plus rapide des instruments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
À utiliser avec (équipement) iPrep™
Gamme de produits iPrep
Quantité 1 portoir