Learn More
Ipronidazole-d3 (1-méthyl-d3), CDN
Code produit 30318453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318453 0.005 g 0.01g
30311644 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30318453 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND81880.005G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Ipronidazole D3
CAS 1015855-83-0
Formule moléculaire C7 2H3 H8 N3 O2
Quantité 0.005 g
Synonyme 1 H-Imidazole, 1-(methyl-d3)-2-(1-methylethyl)-5-nitro-, Ipronidazole D3, Ipronidazole D3 (N-methyl D3)
Formule InChI InChI=1 S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5 H,1-3H3/i3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])n1c(ncc1[N+](=O)[O-])C(C)C
Nom IUPAC 5-nitro-2-propan-2-yl-1-(triduutérométhyl)imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 172.2
Poids de la formule 172,104 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique