Learn More
Ipronidazole-d3, TRC
Code produit 30138143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138143 50 mg 50mg
17977649 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30138143 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI74700250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1015855-83-0
Formule moléculaire C7 2H3 H8 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.2
Synonyme 1H-Imidazole, 1-(methyl-d3)-2-(1-methylethyl)-5-nitro- (ACI), 1-(Methyl-d3)-2-(1-methylethyl)-5-nitro-1H-imidazole (ACI), Ipronidazole D3, Ipronidazole-D3 (N-methyl-D3), Ipronidazole-d3
Nom IUPAC 5-nitro-2-propane-2-yl-1-(trideutériométhyl)imidazole
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1c(ncc1[N+](=O)[O-])C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ipronidazole D3
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5H,1-3H3/i3D3
Poids de la formule 172.104