Learn More
Thermo Scientific™ Solution IPTG, prête à l’emploi
Code produit 11863943 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1,5 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11863943 10 x 1,5 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11863943 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R1171
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Induisez l’expression de gènes sous le contrôle de l’opéron lactose au cours des procédures de clonage et d’expression de protéines.
L’IPTG (isopropyl-bêta-D-thiogalactopyranoside) est un analogue synthétique très stable du lactose. Il désactive le répresseur lac et induit la synthèse de bêta-galactosidase, une enzyme qui favorise l’utilisation du lactose. L’IPTG est utilisé pour induire l’expression de gènes clonés sous contrôle de l’opéron lac. Il est utilisé en conjonction avec le X-Gal (n.ºR0941) pour déterminer le phénotype lac par sélection bleu / blanc de colonies.
Il désactive le répresseur lac et induit la synthèse de bêta-galactosidase, une enzyme qui favorise l’utilisation du lactose. L’IPTG est utilisé pour induire l’expression de gènes clonés sous contrôle de l’opéron lac. Il est utilisé en conjonction avec le X-Gal pour déterminer le phénotype lac par sélection bleu / blanc de colonies.
Solution aqueuse d’IPTG à 100 mM prête à l’emploi, filtrée sur membrane de 0,22 μm, formulée pour une utilisation directe en sélection bleu / blanc de colonies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropylthiogalactoside
Concentration 0,1 M
À utiliser avec (application) Expression de protéines
Type de produit Solution IPTG
Quantité 10 x 1,5 ml
Forme Liquide