Learn More
Melford IPTG
Code produit 30018359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30018359 25 g 25g
30018361 50 g 50g
30018358 100 g 100g
30018360 5 g 5g
30018357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30018359 Fournisseur Melford Code fournisseur I5600025.0
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L'IPTG est combiné avec le X-GAL pour détecter les colonies ou cellules lac+ dans un test colorimétrique.
L’IPTG est combiné à l’X-GAL pour détecter les colonies ou les cellules lac+ dans un test colorimétrique.
L'IPTG est combiné avec le X-GAL pour détecter les colonies ou cellules lac+ dans un test colorimétrique. Distingue les recombinants (blanc) des non-recombinants (bleu) dans les stratégies de clonage utilisant des vecteurs tels que Lambda-11, M13mp 18 et 19, pUC18 et 19, pUR222 contenant le gène lacZ.
Sans dioxane
Teneur en eau : < 0,49%
Spécification
CAS 367-93-1
Formule moléculaire C9H18O5S
Quantité 25 g