Learn More
MedChemExpress IPTG
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Quantité | 5 g |
| Poids moléculaire | 238.3 g/mol |
| Type de produit | Biochemical Assay Reagents |
| Pureté ou qualité | 95.0% |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| CAS | 367-93-1 |
| Solubilité | H2O : 100 mg/mL (419.64 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 60 mg/mL (251.78 mM) |
| Synonyme | Isopropyl β-D-thiogalactoside |