Learn More
Melford IPTG, sans dioxane, non mammifère
Code produit 30018362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018362 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018362 Fournisseur Melford Code fournisseur I561005.0
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Nom de la substance : Isopropyl-BD-thio-galactopyranoside d'origine végétale D-galactose
  • Numéro CAS : 367-93-1
  • Formulemoléculaire:C9H18O5S
  • Masse moléculaire : 238,3
Spécification
CAS 367-93-1
Formule moléculaire C9H18O5S
Quantité 5 g