Learn More
IQ 1, MedChemExpress
Description
IQ 1 has many functions such as decreasing Wnt-stimulated phosphorylation, maintaining the pluripotency of murine ESCs, preventing PP2A/Nkd interaction and so on.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | IQ 1 |
| CAS | 331001-62-8 |
| Couleur | Orange |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H22N4O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 33 mg/mL (91.05 mM) |
| SMILES | CC(C1=CC=C(/N=N/C(C(N)=O)=C2NC(C)(C)CC3=CC=CC=C3/2)C=C1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 362.42 |
| Poids de la formule | 362.42 |
| Afficher plus |