Learn More
IQ 1, MedChemExpress
Code produit 16492936
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492936 25 mg
16480417 50 mg
16436767 5 mg
16414068 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16492936 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10593
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress IQ 1 has many functions such as decreasing Wnt-stimulated phosphorylation, maintaining the pluripotency of murine ESCs, preventing PP2A/Nkd interaction and so on.
IQ 1 has many functions such as decreasing Wnt-stimulated phosphorylation, maintaining the pluripotency of murine ESCs, preventing PP2A/Nkd interaction and so on.
Spécification
Nom chimique ou matériau IQ 1
CAS 331001-62-8
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H22N4O2
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 33 mg/mL (91.05 mM)
SMILES CC(C1=CC=C(/N=N/C(C(N)=O)=C2NC(C)(C)CC3=CC=CC=C3/2)C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 362.42
Poids de la formule 362.42
Pourcentage de pureté 99.69%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease