Learn More
Memmert™ Document IQ/OQ avec données de test spécifiques à l'appareil - CO2 , humidité et température
Tous les produits Memmert ProduitsDescription
- Inclut une analyse de répartition de la température à Memmert
- Pour 27 points de mesure selon la norme DIN 12880:2007-05
- Liste de contrôle PQ destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | ICO240 |
| Type de produit | Document IQ/OQ avec données d'essais de fonctionnement spécifiques à l'appareil |