Learn More
Memmert™ Document IQ/OQ avec données de test pour les travaux spécifiques au dispositif - Température et humidité
Tous les produits Memmert ProduitsDescription
- 27 points de mesure (tailles 110 - 1060, 2200)
- 26 points de mesure (taille 1400)
- Liste de contrôle PQ destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | HPP1400eco |
| Type de produit | Document IQ/OQ avec données d'essais de fonctionnement spécifiques à l'appareil |