Description
- Comprend un relevé de la répartition des températures avec 9 points de mesure de la température (taille 30) et 27 points de mesure (tailles 55 - 1060) conformément à la norme DIN 12880:2007-05 (autres valeurs de température sur demande)
- Liste de contrôle QP destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Incubateur IN450 |
| Type de produit | Documentation QI / QO |
| Comprend | Données du test |