Learn More
Memmert™ Document QI / QO avec données de test pour l’IN55
Code produit 17557815 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Incubateur IN55
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17557815 Incubateur IN55 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17557815 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur IN55D00127
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Document QI / QO avec enquête de distribution de la température pour une valeur de température librement sélectionnable.
  • Comprend un relevé de la répartition des températures avec 9 points de mesure de la température (taille 30) et 27 points de mesure (tailles 55 - 1060) conformément à la norme DIN 12880:2007-05 (autres valeurs de température sur demande)
  • Liste de contrôle QP destinée à assister la validation effectuée par le client
Specifica
À utiliser avec (équipement) Incubateur IN55
Type de produit Documentation QI / QO
Comprend Données du test
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.