Learn More
Memmert™ Document QI / QO avec données de test pour l’UF750plus
Catalog No. 17509595 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Étuve UF750plus
Packungsgröße:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. À utiliser avec (équipement) Packungsgröße
17509595 Étuve UF750plus 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17509595 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. UF750plusD00127
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Document QI / QO avec enquête de distribution de la température pour une valeur de température librement sélectionnable.
  • Comprend un relevé de la répartition des températures avec 9 points de mesure de la température (taille 30) et 27 points de mesure (tailles 55 - 1060) conformément à la norme DIN 12880:2007-05 (autres valeurs de température sur demande)
  • Liste de contrôle QP destinée à assister la validation effectuée par le client
Spezifikation
À utiliser avec (équipement) Étuve UF750plus
Type de produit Documentation QI / QO
Comprend Données du test
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.