Learn More
Memmert™ Document QI / QO avec données de test pour l’UN75plus
Code produit 17590526 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Étuve UN75plus
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17590526 Étuve UN75plus 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17590526 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur UN75plusD00127
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Document QI / QO avec enquête de distribution de la température pour une valeur de température librement sélectionnable.
  • Comprend un relevé de la répartition des températures avec 9 points de mesure de la température (taille 30) et 27 points de mesure (tailles 55 - 1060) conformément à la norme DIN 12880:2007-05 (autres valeurs de température sur demande)
  • Liste de contrôle QP destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
À utiliser avec (équipement) Étuve UN75plus
Type de produit Documentation QI / QO
Comprend Données du test