Learn More
Memmert™ Document QI/QO avec données d’usine spécifiques à l’appareil (valeur de température et d’humidité), pour Hcp105
Code produit 16304797 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambre climatique à conditions constantes, modèles 110, 260 et 750
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16304797 Chambre climatique à conditions constantes, modèles 110, 260 et 750 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16304797 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur HCP105D00136
 Article restreint
Expédition estimée: 11-02-2027
Includes
Données d’usine, mesure de la distribution de la température
Inclut une mesure de la distribution de la température pour une valeur de température et d’humidité à sélectionner librement.
  • Document QI/QO avec données d’usine pour chambre
  • 27 points de mesure selon DIN 12880:2007-05, liste de contrôle PQ en guise d’aide à la validation par le client (modèles HPP et ICH)
Specifications
À utiliser avec (équipement) Chambre climatique à conditions constantes, modèles 110, 260 et 750
Type de produit Documentation QI / QO
À utiliser avec (application) Une valeur de température et d’humidité à sélectionner librement pour 27 points de mesure selon DIN 12880:2007-05