Learn More
Memmert™ Document QI/QO avec données d’usine spécifiques à l’appareil (valeur de température et d’humidité), pour Hcp150
Tous les produits Memmert ProduitsDescription
Includes
Données d’usine, mesure de la distribution de la température
- Document QI/QO avec données d’usine pour chambre
- 27 points de mesure selon DIN 12880:2007-05, liste de contrôle PQ en guise d’aide à la validation par le client (modèles HPP et ICH)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Chambre climatique à conditions constantes, modèles 110, 260 et 750 |
| Type de produit | Documentation QI / QO |
| À utiliser avec (application) | Une valeur de température et d’humidité à sélectionner librement pour 27 points de mesure selon DIN 12880:2007-05 |