Learn More
Memmert™ Document QI/QO avec données d’usine spécifiques à l’appareil (1 valeur de température), pour Icp260
Tous les produits Memmert ProduitsDescription
- Document QI/QO avec données d’usine pour chambre
- 9 points de mesure (modèle 30), 27 points de mesure (modèles 55 à 1060) selon DIN 12880:2007-05 (autres valeurs de température sur demande), liste de contrôle PQ en guise d’aide à la validation par le client
Spécification
Spécification
| Type de produit | Documentation QI / QO |