Learn More
Memmert™ Document QI/QO avec données d’usine spécifiques à l’appareil (1 valeur de température), pour Ipp55
Code produit 16313787 Tous les produits Memmert Produits
Code produit 16313787 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur IPP55D00127
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Inclut une mesure de la distribution de la température pour une valeur de température à sélectionner librement.
  • Document QI/QO avec données d’usine pour chambre
  • 9 points de mesure (modèle 30), 27 points de mesure (modèles 55 à 1060) selon DIN 12880:2007-05 (autres valeurs de température sur demande), liste de contrôle PQ en guise d’aide à la validation par le client
Spécification
Type de produit Documentation QI / QO