Learn More
Memmert™ Document QI/QO avec données d’usine spécifiques à l’appareil (1 valeur de température), pour Uf260Ts
Code produit 16304137 Tous les produits Memmert Produits
Code produit 16304137 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur UF260TSD00127
 Article restreint
Expédition estimée: 18-02-2027
Inclut une mesure de la distribution de la température pour une valeur de température à sélectionner librement.
  • Document QI/QO avec données d’usine pour chambre
  • 9 points de mesure (modèle 30), 27 points de mesure (modèles 55 à 1060) selon DIN 12880:2007-05 (autres valeurs de température sur demande), liste de contrôle PQ en guise d’aide à la validation par le client
Spécification
Type de produit Documentation QI / QO