Få mere at vide
Få mere at vide
Grant Instruments™ IQ/OQ Documentation
Beskrivelse
- Installation Qualification (IQ): instrument has been delivered and installed in accordance with manufacturer's requirements
- Operational Qualification (OQ): instrument is functioning in accordance with its specification
- Each IQ/OQ documentation set is specific to individual serial numbered equipment and is provided in an easy to use ring bound format.
- It is recommend to purchase IQ/OQ documentation at the time of ordering Grant Scientific equipment.
Tekniske data
Tekniske data
| For Use With (Equipment) | UVC/T-M-AR General Purpose PCR UV Cabinet |
| Product Type | IQ/OQ Documentation |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?