Learn More
Grant Instruments™ Documentation QI / QO
Code produit 16222951
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
PHMP-4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
16222951 PHMP-4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16222951 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur IQOQ PHMP4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00€
    220.13€ / 1 pièces
    Économisez 16.87€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-03-2027
Offre aux utilisateurs d’équipements une comparabilité et une vérification accrues à l’aide de leurs instruments. La documentation QI / QO de Grant Instruments™ simplifie les procédures d’installation et de maintenance, réduit les erreurs courantes de l’utilisateur et établit un enregistrement clair des performances d’un instrument tout au long de sa durée de vie.
  • Qualification de l'installation (QI) : L'instrument a été livré et installé conformément aux exigences du fabricant
  • Qualification opérationnelle (OQ) : L'instrument fonctionne conformément à ses spécifications
  • Chaque kit de documentation QI / QO est spécifique à un équipement numéroté en série individuel et est fourni dans un format à reliure à anneaux facile à utiliser.
  • Il est recommandé d’acheter la documentation QI / QO au moment de la commande de l’équipement Grant Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) PHMP-4
Type de produit Documentation QI / QO