Learn More
Grant Instruments™ Documentation QI / QO
Description
- Qualification de l'installation (QI) : L'instrument a été livré et installé conformément aux exigences du fabricant
- Qualification opérationnelle (OQ) : L'instrument fonctionne conformément à ses spécifications
- Chaque kit de documentation QI / QO est spécifique à un équipement numéroté en série individuel et est fourni dans un format à reliure à anneaux facile à utiliser.
- Il est recommandé d’acheter la documentation QI / QO au moment de la commande de l’équipement Grant Scientific.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur thermostaté pour plaque à puits profonds Grant TS-DW |
| Type de produit | Documentation QI / QO |