Learn More
Unity Lab Services™ Incubateurs, étuves, fours sous vide et fours IQOQ (fournisseur tiers)
Description
- Service d’installation et de qualification opérationnelle de fours, fours à vide, fours et incubateurs fabriqués par des tiers.
- Ce service confirmera que l’équipement fonctionne selon les spécifications définies.
- La qualification opérationnelle comprend un test de répartition de la température avec 5 points sur 1 étagère pour le four à vide et 9 points dans le volume de travail pour les fours et incubateurs.
- Le service comprend un test de la distribution de la température à un seul point de consigne de température.
- REMARQUE ! Pour le support des Memmert produits, les produits de validation doivent être commandés séparément sous code d’article 16344567
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Étuves, aspirateurs, fours, incubateurs |
| Type de produit | Service IQ/OQ |