Learn More
Unity Lab Services™ Incubateurs CO2 monoblocs IQOQ (tiers)
Code produit 30286564
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Incubateurs à CO2
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
30286564 Incubateurs à CO2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30286564 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur IOQCO2MVS
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Service d'installation et de qualification opérationnelle des incubateurs à CO2 non fabriqués par Thermo Fisher Scientific . S'assure que l'équipement répond aux spécifications et fonctionne correctement, tests clés comme la porte entrouverte et la température.
  • Service d’installation et de qualification opérationnelle d’équipements d’incubateur à CO2 fabriqués par des tiers.
  • Ce service confirmera que l’équipement fonctionne selon les spécifications définies.
  • La qualification opérationnelle comprend un test de la répartition de la température avec 9 points dans le volume de travail.
  • Le service comprend un test de la distribution de la température à un seul point de consigne de température.
  • REMARQUE ! Pour le support des Memmert produits, les produits de validation doivent être commandés séparément sous code d’article 16344567
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Incubateurs à CO2
Type de produit Service IQ/OQ