Learn More
Thermo Scientific IQOQPQ Package for ULT and CRYO -150°C to -50°C
Code produit 32176307 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Thermo Scientific ULT Freezers
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
32176307 Thermo Scientific ULT Freezers 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32176307 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur IQOQPCKULTMVS
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Provides qualification execution/support for compressor-based ULT and cryogenic freezers, including units where LN2 backup is secondary to the primary cooling system.
  • Not suitable for liquid nitrogen Dewar-type cryopreservation systems
  • Confirm whether documents are included/supplied free of charge or require separate document-pack logic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific ULT Freezers
Type de produit IQ/OQ/PQ with Completion of Documents