Learn More
IRAK inhibitor 1, MedChemExpress
Code produit 16491777
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491777 50 mg
16458307 5 mg
16405618 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16491777 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13275
MedChemExpress IRAK inhibitor 1 is a potent IRAK-4 inhibitor with IC50 of 216 nM, is poorly active against JNK-1 and JNK-2 with IC50 of 3.801 μM, and >10 μM, respectively.
IRAK inhibitor 1 is a potent IRAK-4 inhibitor with IC50 of 216 nM, is poorly active against JNK-1 and JNK-2 with IC50 of 3.801 μM, and >10 μM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau IRAK inhibitor 1
CAS 1042224-63-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H19N5
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 16.67 mg/mL (56.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C2=CN=C3N2C=CC=C3)=CC=CC(NC4CCNCC4)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 293.37
Poids de la formule 293.37
Pourcentage de pureté 98.05%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation