Learn More
IRAK inhibitor 2, MedChemExpress
Code produit. 16468307
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16468307
Marque: Medchem Express HY13276
MedChemExpress IRAK inhibitor 2 is interleukin-1 receptor associated kinase inhibitor .
IRAK inhibitor 2 is interleukin-1 receptor associated kinase inhibitor .
Spécification
Nom chimique ou matériau IRAK inhibitor 2
CAS 928333-30-6
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H14N4O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (163.23 mM)
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C2=CN=C3C=CC(NCC4=CC=CO4)=NN32
Poids moléculaire (g/mol) 306.32
Poids de la formule 306.32
Pourcentage de pureté 98.87%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.