Learn More
IRAK inhibitor 3, MedChemExpress
Code produit 16478307
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478307 5 mg
16425618 10 mg
16411787 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16478307 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13277
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress IRAK inhibitor 3 is an interleukin-1 (IL-I) receptor-associated kinase (IRAK) kinase modulator extracted from patent WO2008030579 A2.
IRAK inhibitor 3 is an interleukin-1 (IL-I) receptor-associated kinase (IRAK) kinase modulator extracted from patent WO2008030579 A2.
Spécification
Nom chimique ou matériau IRAK inhibitor 3
CAS 1012343-93-9
Couleur Gris
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H21N5O4S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 13 mg/mL (29.58 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=C(CNC2=NN3C(C4=CC(OC)=C(C=C4)OC)=CN=C3C=C2)C=C1)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 439.49
Poids de la formule 439.49
Pourcentage de pureté 98.17%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation