Learn More
IRAK inhibitor 4, MedChemExpress
Code produit 16488307
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488307 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16488307 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13278
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress IRAK inhibitor 4 is an interleukin-1 receptor associated kinase 4(IRAK4) inhibitor.
IRAK inhibitor 4 is an interleukin-1 receptor associated kinase 4(IRAK4) inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau IRAK inhibitor 4
CAS 1012104-68-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C33H35F3N6O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (20.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1CCC(N2C3=C(C=C(C=C3)C(NCCC(C)C)=O)N=C2NC4=NNC5=C4C=C(C=C5)C6=CC=CC=C6OC(F)(F)F)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 620.66
Poids de la formule 620.66
Pourcentage de pureté 98.05%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation