Learn More
IRAK inhibitor 6, MedChemExpress
Description
IRAK inhibitor 6 is an inhibitor of interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK-4) with IC50 of 160 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | IRAK inhibitor 6 |
| CAS | 1042672-97-8 |
| Couleur | Marron |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H20N4O3S |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 8.33 mg/mL (21.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=CC(N2CCOCC2)=CC=C1NC(C3=CSC(C4=CC=CN=C4)=N3)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 396.46 |
| Poids de la formule | 396.46 |
| Afficher plus |