Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Chauffage IR IRB 1
Code produit 10409472
Modifier l'affichage
Click to view available options
max. (métrique):
700 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit max. (métrique) Conditionnement
10409472 700 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10409472 Fournisseur Edmund Bühler GmbH™ Code fournisseur 6060 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.68€
    354.00€ / 1 pièces
    Économisez 76.68€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Parfaitement adapté aux tâches de chauffage rapides sans flamme nue jusqu’à 700°C max.
  • Dispositif de base et croix de support inclus 
  • Température max. : 700°C
  • Puissance chauffante : 250 W
  • Surface chauffante : 60 x 60 mm
  • Dimensions totales (l x d x h) : 100 x 105 x 105 mm
  • Température ambiante maximum : 30°C
Spécification
Profondeur (métrique) 105 mm
Hauteur (métrique) 105 mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Modèle IRB 1
Poids (métrique) 0,7 kg
Largeur (métrique) 100 mm
Type de produit Élément chauffant à infrarouge
max. (métrique) 700 °C
À utiliser avec (application) Tâches de chauffage rapides sans flamme nue jusqu’à 700°C max.