Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Chauffage IR IRB 2
Code produit 10430162
Modifier l'affichage
Click to view available options
max. (métrique):
30°C à 900°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit max. (métrique) Conditionnement
10430162 30°C à 900°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10430162 Fournisseur Edmund Bühler GmbH™ Code fournisseur 6063 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00€
    634.00€ / 1 pièces
    Économisez 41.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Parfaitement adapté aux tâches de chauffage rapides sans flamme nue jusqu’à 900°C max.
  • Inclut des commandes d’alimentation intégrées et une croix de support
  • Vitesse de chauffage rapide jusqu’à 900°C max
  • Surface chauffante : 100 x 100 mm
  • Puissance chauffante : 800 W
  • Commande de la puissance : contrôle progressif entre 0 et 100 %
  • Température ambiante maximum : 30°C
Spécification
Contrôleur Contrôle continu compris entre 0 et 100 %
Dimensions (L x l x H) 150 x 150 x 170mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Puissance 800 W
Poids (métrique) 2,5kg
max. (métrique) 30°C à 900°C