Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Chauffage IR IRB 6
Code produit 10204811
Modifier l'affichage
Click to view available options
max. (métrique):
Jusqu’à 700°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit max. (métrique) Conditionnement
10204811 Jusqu’à 700°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10204811 Fournisseur Edmund Bühler GmbH™ Code fournisseur 9066 000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Chauffer les échantillons sur 6 surfaces chauffantes différentes de 60 x 60 mm chacune, pouvant chauffer jusqu’à 700°C sans flamme nue. Élément chauffant IR Edmund Bühler GmbH™ IRB 6 permettant à chaque unité d’être utilisée et contrôlée individuellement.
  • Chaque élément chauffant peut être utilisé et contrôlé individuellement
  • Comprend 6 modèles IRB 1 avec croix de support, 1 unité de commande de l’alimentation LR 6
  • Température max. : 700°C chacun
  • Puissance chauffante : 6 x 200 W (max 1200 W)
  • Surface chauffante : 6 x 60 x 60 mm
  • Commande de l’alimentation : 6 commandes progressives entre 0 et 100 %
  • Dimensions (l x d x h) : 697 x 305 x 122 mm
  • Température ambiante maximum : 30°C
Spécification
Contrôleur LR 6
Profondeur (métrique) 305 mm
Hauteur (métrique) 122 mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Comprend 6 modèles IRB 1 avec croix de support, 1 unité de commande de l’alimentation LR 6
Largeur (métrique) 697 mm
max. (métrique) Jusqu’à 700°C
À utiliser avec (application) Les échantillons peuvent être chauffés sur six zones de chauffage distinctes