Learn More
Thermo Scientific Chemicals Irbésartan
Code produit 16554314 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16554314 5 g 5g
16544314 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16554314 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465250050
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 138402-11-6 | C25H28N6O | 428.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138402-11-6
Formule moléculaire C25H28N6O
Poids moléculaire (g/mol) 428.54
Clé InChI YOSHYTLCDANDAN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-butyl-3-{[2’-(2H-1,2,3,4-tétrazol-5-yl)-[1,1’-biphényl]-4-yl]méthyl}-1,3-diazaspiro[4,4]non-1-en-4-one
SMILES CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Irbesartan
Point de fusion 180.0°C to 182.0°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Poids de la formule 428.53