Learn More
Irbésartan-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Irbesartan-d4 |
| CAS | 1216883-23-6 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C25H24D4N6O |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Irbesartan D4 (Benzyl D4), Irbesartan-d4, 2-Butyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl-2,3,5,6-d4]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-Butyl-3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl-2,3,5,6-d4]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H28N6O/c1-2-3-10-22-26-25(15-6-7-16-25)24(32)31(22)17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-27-29-30-28-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,27,28,29,30)/i11D,12D,13D,14D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1CN2C(=NC3(CCCC3)C2=O)CCCC)c4ccccc4c5nnn[nH]5 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 432.55 |
| Pourcentage de pureté | >95 |