Learn More
Irbesartan, TRC
Code produit 18062410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18062410 50 mg 50mg
18060720 100 mg 100mg
18013220 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18062410 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI75100050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138402-11-6
Formule moléculaire C25 H28 N6 O
Poids moléculaire (g/mol) 428.53
Synonyme Irbesartan, 2-Butyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 1,3-Diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-butyl-3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (ACI), 1,3-Diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-butyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), 2-Butyl-3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one (ACI), 2-Butyl-3-[2'-(2H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-ylmethyl]-1,3-diaza-spiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-Butyl-3-[[2'-(tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]-methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-Butyl-3-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-Butyl-3-[p-(o-1H-tetrazol-5-ylphenyl)benzyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 3-Butyl-2-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-2,4-diazaspiro[4.4]non-3-en-1-one, Aprovel, Avapro, BMS 186295, Irbest, Irbetan, Kansartan, Karvea, Sabervel, SR 47436, X-Tension
Nom IUPAC 2-butyl-3-[[4-[2-(1H-tétrazol-5-yl)phényl]phényl]méthyl]1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
SMILES CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5
Spécification
Nom chimique ou matériau Irbesartan
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H28N6O/c1-2-3-10-22-26-25(15-6-7-16-25)24(32)31(22)17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-27-29-30-28-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,27,28,29,30)
Poids de la formule 428.2325
Pourcentage de pureté >95%