Learn More
Irgacure 127, TRC
Code produit 30394779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394779 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394779 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI764155500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis[4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)phenyl]methane
CAS 474510-57-1
Formule moléculaire C21 H24 O4
Quantité 500 mg
Synonyme 1,1'-(Methylene-di-4,1-phenylene)bis[2-hydroxy-2-methyl-1-propanone], 2-Hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl]phenyl]-2-methylpropan-1-one, Bis[4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)phenyl]methane, Irgacure 127
Formule InChI InChI=1S/C21H24O4/c1-20(2,24)18(22)16-9-5-14(6-10-16)13-15-7-11-17(12-8-15)19(23)21(3,4)25/h5-12,24-25H,13H2,1-4H3
SMILES CC(C)(O)C(=O)c1ccc(Cc2ccc(cc2)C(=O)C(C)(C)O)cc1
Nom IUPAC 2-hydroxy-1-[4-[[4-(2-hydroxy-2-méthylpropanoyl)phényl]méthyl]phényl]-2-méthylpropan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 340.413
Poids de la formule 340.167