Learn More
Irgarol, TRC
Code produit 30136879
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136879 10 g 10g
17948859 250 mg 250mg
17998049 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136879 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI76410010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28159-98-0
Formule moléculaire C11 H19 N5 S
Poids moléculaire (g/mol) 253.37
Synonyme 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-cyclopropyl-N'-(1,1-dimethylethyl)-6-(methylthio)- (9CI), s-Triazine, 2-(tert-butylamino)-4-(cyclopropylamino)-6-(methylthio)- (8CI), N2-Cyclopropyl-N4-(1,1-dimethylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-(Methylthio)-4-(tert-butylamino)-6-(cyclopropylamino)-s-triazine, 2-(tert-Butylamino)-4-(cyclopropylamino)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine, 2-Methylthio-4-t-butylamino-6-cyclopropylamino-s-triazine, 2-Methylthio-4-tert-butylamino-6-cyclopropylamino-[1,3,5]triazine, Cybutrin, Cybutryne, DP 2159, Irgaguard A 2000, Irgaguard D 1071, Irgarol, Irgarol 1051, Irgarol 1071, Microban Additive IA 1, N-Cyclopropyl-N'-(1,1-dimethylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Nuocide 1051, SanAlga 1907
Nom IUPAC 4-N-tert-butyl-2-N-cyclopropyl-6-méthylsulfanyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES CSc1nc(NC2CC2)nc(NC(C)(C)C)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Irgarol 1051
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C11H19N5S/c1-11(2,3)16-9-13-8(12-7-5-6-7)14-10(15-9)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H2,12,13,14,15,16)
Poids de la formule 253.1361
Pourcentage de pureté >95%